Reinraum-Wischtücher, Lensx® 90
Lieferant: BERKSHIRE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LN90.0406.24
BERKLN90.0406.24EA 54.3 EUR InStock
BERKLN90.0406.24
Reinraum-Wischtücher, Lensx® 90
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Dieses umweltfreundliche Vlieswischtuch besteht aus 70% Viskose und 30% Manilahanf. Dank seiner extremen Weichheit ist es ideal für die Reinigung optischer und anderer empfindlicher Oberflächen.
  • Absorbent, low linting
  • Extreme softness
  • Non abrasive
  • Low extractables
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M4.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Achtung! Bitte beachten: Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge