Reinigungs- und Probenahmestäbchen, Lab-Tips®
Lieferant: BERKSHIRE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LTP125.5
BERKLTP125.5EA 1420 EUR InStock
BERKLTP125.5
Reinigungs- und Probenahmestäbchen, Lab-Tips®
Tupfer Reinigungstupfer
Dieser große, gewirkte Polyester-Tupfer eignet sich ideal zur Allzweckreinigung und Oberflächenprobenahme. Der solide flache Kopf und das feste integrierte Paddel des Tupfers sorgen für maximale Oberflächenabdeckung.
  • Aus reinraumgewaschenem Polyester-Endlosfilament
  • Langer PP-Griff mit festem Paddelkopf
  • Kritisch geringe Abgabe von Partikeln, Fasern, Ionen und freigesetzten Stoffen
  • Hohe Abrasionsbeständigkeit, weich und nicht abrasiv
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, mit organischen Lösungsmitteln verträglich
  • Frei von Silikon, Amiden und DOP
  • Autoklavierbar
Breite Kopf: 12,7 mm
Dicke Kopf: 5 mm
Länge Kopf: 25 mm
Breite Griff: 5,5 mm
Dicke Griff: 2,8 mm
Länge Griff: 100 mm
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge