Laborstuhl Neon, Leicht Zu Reinigen, Farbe Grau, Weltneuheit, Rutschfest, Reinigungsfreundlich, Gasfeder-Sitzhöhenverstellung Von 59 0-870 Mm, Stabiles Fusskreuz Aus Aluminium, Schwarz Beschichtet, Mit Grossflächigen Bodengleitern, Mit Fussring 1 * 1 ST
Lieferant: BIMOS SITZTECHNIK
Laboratory Chair Neon, EGrey, Weight Regulation, Seat Height Adjustment With A Gasspring From 450-620 Mm, 5-Star Base Made Of Alumin ium, Powder Coated Black, With Glides With A Large Surface Area, With Foot Ring. 1 * 1 items
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Laborstuhl Neon, Leicht Zu Reinigen, Farbe Grau, Weltneuheit, Rutschfest, Reinigungsfreundlich, Gasfeder-Sitzhöhenverstellung Von 59 0-870 Mm, Stabiles Fusskreuz Aus Aluminium, Schwarz Beschichtet, Mit Grossflächigen Bodengleitern, Mit Fussring 1 * 1 ST BIMOSP11-3279-525 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: SP11-3279-525
Lokale Artikelnummer:: BIMOSP11-3279-525
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder