Wasseraufbereitungssystem, Pure Aqua Service
Lieferant: Binder
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8012-0759
BIND8012-0759EA 1281 EUR InStock
BIND8012-0759
Wasseraufbereitungssystem, Pure Aqua Service
Wasseraufbereitungssysteme Ionenaustauscher
Dieses System dient zur Vollentsalzung von Leitungswasser für Befeuchtungssysteme von BINDER Klimaschränken. Das Ionenaustauscher-System besteht aus einem Druckbehälter, einer Einweg-Filterkartusche und einem Druckbehälterdeckel.
  • Unabhängig von der Trinkwasserqualität einsetzbar
  • Robustes System mit Sicherheits-Druckbehälter
  • Prozesssicherer Wechsel der Einweg-Kartusche bei Erschöpfung des Harzes
  • Permanente Anzeige des Betriebszustandes des Wasseraufbereitungsssystems
Die kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität ist beim Pure Aqua Service in den Deckel integriert und zeigt mithilfe von farbigen LEDs den aktuellen Betriebszustand des Filtermediums an.
Lieferumfang: Inklusive Filterkartusche, Sicherheits-Druckbehälter, Druckbehälterdeckel mit LED-Anzeige, Netzteil, 2-m-Druckschlauch (beidseitig mit ¾“-Anschluss).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge