Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nervous system relief model

Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1000231
BINH1000231EA 817 EUR InStock
BINH1000231
Nervous system relief model
Modelle Humanbiologie
This nervous system relief model shows a schematic representation of the central and peripheral nervous system. An excellent nervous system model to study the structure of the human nervous system. This nervous system model is ½ life size and is a great teaching tool.

  • Delivered on baseboard

Dimensions: 80×33×6 cm

Weight: 3,5 kg

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge