Flexibles Skelettmodell - Fred
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1013873
BINH1013873EA 0 EUR InStock
BINH1013873
Flexibles Skelettmodell - Fred
Modelle Humanbiologie
Fred bietet alle Vorteile eines Skeletts. Auch Freds biegsame Wirbelsäule kann nahezu jede menschliche Bewegung nachahmen. Einmal gebeugt, bleibt Fred in dieser Position, um richtige und falsche Körperhaltungen sowie eventuelle krankhafte Fehlstellungen darzustellen. Alle Schädelbewegungen können an den Kopfgelenken dargestellt werden. Auch hervortretende Spinalnerven und Vertebralarterien sind bei diesem Skelett zu sehen, ebenso ein dorsolateraler Bandscheibenvorfall zwischen dem 3. und 4. Lendenwirbel.
  • Natürlicher Abguss in Topqualität, lebensgroß, „Made in Germany“
  • Aus langlebigem, bruchfestem Kunststoff
  • 3-teiliger, zusammengesetzter Schädel mit einzeln eingesetzten Zähnen
  • Annähernd realistisches Gewicht von ca. 200 Knochen
  • Auf stabilem Metallständer mit 5 Rollen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge