Quantitative Filterpapiere, gehärtete, aschefreie Sorten, Sorte 391, Whatman™
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3.104.300 3.104.006 3.104.012 3.104.042 3.104.042-5 3.104.400 3.104.500
BINZ3.104.300EA 189 EUR InStock
BINZ3.104.300 BINZ3.104.006 BINZ3.104.012 BINZ3.104.042 BINZ3.104.042-5 BINZ3.104.400 BINZ3.104.500
Quantitative Filterpapiere, gehärtete, aschefreie Sorten, Sorte 391, Whatman™
Filter Filterpapiere Quantitatives Filterpapier
Diese quantitativen, aschefreien, gehärteten Filterpapiere werden für Anwendungen empfohlen, bei denen eine hohe Reinheit für die quantitative Analyse erforderlich ist.
  • Der Aschegehalt beträgt weniger als 0,01 %
  • Säuregewaschen, um Verunreinigungen zu entfernen
Die Filterpapiere der Güteklasse 392 filtern sehr langsam und haben eine dichte Fasermatrix. Diese quantitativen Filterpapiere werden aus reiner Zellulose mit Alpha-Zellulose hergestellt.
Sie werden bei Anwendungen mit feinkörnigen Niederschlägen wie Bariumsulfat, Metazinnsäure und Kupferoxid verwendet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge