Quantitative Filterpapiere, gehärtete, aschefreie Sorten, Sorte 392, Whatman™
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3.105.012 3.105.021 3.105.024 3.105.030 3.105.032 3.105.042 3.105.042-5 3.105.450
BINZ3.105.012EA 16.5 EUR InStock
BINZ3.105.012 BINZ3.105.021 BINZ3.105.024 BINZ3.105.030 BINZ3.105.032 BINZ3.105.042 BINZ3.105.042-5 BINZ3.105.450
Quantitative Filterpapiere, gehärtete, aschefreie Sorten, Sorte 392, Whatman™
Filter Filterpapiere Quantitatives Filterpapier
Diese quantitativen, aschefreien, gehärteten Filterpapiere werden für Anwendungen empfohlen, bei denen eine hohe Reinheit für die quantitative Analyse erforderlich ist.
  • Der Aschegehalt beträgt weniger als 0,01 %
  • Säuregewaschen, um Verunreinigungen zu entfernen
Die Filterpapiere der Güteklasse 392 filtern mittel- bis langsam und haben eine dichte Fasermatrix. Diese quantitativen Filterpapiere werden aus reiner Zellulose mit Alpha-Zellulose hergestellt.
Sie werden für Anwendungen wie die schnelle Filtration feiner Niederschläge wie Calciumoxalat, Magnesiumammoniumphosphat und gröbere Formen von Bariumsulfat verwendet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge