Avantor® ACE® UltraCore BIO C4, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: HICHROM - OEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIO-251-521GEA 637 EUR InStock
BIO-251-521G BIO-251-0521 BIO-251-1021 BIO-251-1521 BIO-251-530G BIO-251-0530 BIO-251-1030 BIO-251-1530 BIO-251-546G BIO-251-0546 BIO-251-1046 BIO-251-1546 BIO-351-521G BIO-351-0521 BIO-351-1021 BIO-351-1521 BIO-351-530G BIO-351-0530 BIO-351-1030 BIO-351-1530 BIO-351-546G BIO-351-0546 BIO-351-1046 BIO-351-1546
Avantor® ACE® UltraCore BIO C4, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore BIO C4 sind sehr leistungsfähige Solid-Core (Core-Shell) Partikelsäulen, die für eine Reihe von Biomolekül-Anwendungen entwickelt wurden. Mit verfügbaren Porengrößen von 300 Å und 500 Å kann die optimale Porengröße gewählt werden. Diese Phase eignet sich gut für die Analyse von hydrophoben Proteinen über 5 kDa Molekulargewicht.
  • Solid-Core-Kombination mit weiten Poren für hervorragende Peak-Form und Auflösung großer Moleküle
  • Hochreine, basisch deaktivierte Silica mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
  • Gut in RP-Proteinanwendungen etablierter Butyl-Ligand
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl an Abmessungen erhältlich und höchst kompatibel mit LC-MS und hochempfindlichen Anwendungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge