Arsen, Stücke 2-12 mm
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
009029
BIOT009029EA 0 EUR InStock
BIOT009029
Arsen, Stücke 2-12 mm
Arsenic
Formel: As
Melting Pt: 817 °C
Dichte: 5,727 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085309
CAS-Nummer: 7440-38-2
EINECS: 231-148-6
UN: 1558
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00832
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge