2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5K-591S.500 5K-591S.1 5K-591S.5 5K-591S.10
BIOT5K-591S.500EA 0 EUR InStock
BIOT5K-591S.500 BIOT5K-591S.1 BIOT5K-591S.5 BIOT5K-591S.10
2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇ClN₂S
MDL Number: MFCD00047058
CAS-Nummer: 2103-99-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge