Pipettenspitzen, uTIP™, X-Resin™
Lieferant: BIOTIX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-1250-9SC M-0300-9NC 63300069 M-0200-9TN M-0300-9TN M-1250-9TN 63300077 M-0250-BC M-1000-9SC M-1000-9NC 63300081 63300048 63300049 63300050 63300052 63300054 63300056 63300059 63300055 63300061 63300057 63300062 63300063 63300064 63300070 63300071 63300073 63300075 63300076 63300078 63300080 63300082 63300051 63300058 63300072 63300079 63300053 63300060 63300074
613-1380EA 58.3 EUR InStock
613-1380 613-2816 613-5616 613-5614 613-5613 613-5612 613-5623 613-5861 613-5862 613-5863 613-5866 BITX63300048 613-1377 BITX63300050 613-1379 BITX63300054 613-2814 BITX63300059 613-2813 BITX63300061 613-2815 613-5621 613-5620 613-5619 613-5615 BITX63300071 BITX63300073 BITX63300075 613-5622 613-5624 BITX63300080 613-5647 BITX63300051 BITX63300058 BITX63300072 BITX63300079 613-5862 BITX63300060 613-5865
Pipettenspitzen, uTIP™, X-Resin™
Pipettenspitzen
Diese neue Generation von Spitzen bildet eine ausgezeichnete Dichtung auf Einzel- und Mehrkanalpipetten und garantiert eine vollständige Rückgewinnung der Proben bei gleichzeitigem Schutz des Technikers vor RSI-Risiken. Die Spitzen werden mit proprietären Technologien für eine höhere Genauigkeit und Präzision hergestellt.
  • Made from transparent PP
  • FlexFit™ provides a flexible nature at the proximal end of the tip to reduce the insertion and ejection forces when using a pipette
  • Blade™ technology eliminates hanging drops at the distal end of the tip
  • Certified free of DNA, DNase, RNase, and endotoxins (pyrogens)
X-Resin™-Spitzen verfügen über eine Oberfläche mit geringer Retention für maximale Probenrückgewinnung. Eine stabile Probenrückgewinnung unterstützt Leistung und Datengenauigkeit bei den empfindlichsten Assays.
CleanPak™ ist ein hochwertiges, versiegeltes Nachfüllsystem, das für ein knappes Budget geeignet ist. Das Reload-System reduziert Kontaminationsbedenken rund um Staub und Papierfragmente, die oft in herkömmlichen Kartonverpackungen gefunden werden. Bei CleanPak™ werden die leicht zu übertragenden Reloads in farbcodierten Snapcards geliefert, die sich durch den klaren, wiederverschließbaren und recycelbaren Plastikbeutel leicht erkennen lassen. CleanPak™-Reloads sind sowohl in steriler als auch in unsteriler Ausführung erhältlich.
Chem-Resin™ provides a more neutral surface tension for working with polar solvents or highly electronegative reagents; the reduced hydrophobicity on the surface facilitates low volume draw and drip-free dispense of these classes of chemicals.
Ultra-Micro tips are specifically designed to meet the needs of labs working with ultra-low sample volumes. These ultra-micro tips routinely and accurately deliver at volumes of just 1,0 µl; their low capacity improves accuracy by reducing dead air space. The longer tip length enables easy reach into PCR tube and plate bottoms.
IVD labeled. Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
Zertifizierungen: Hergestellt unter strengen Kontrollen in einer ISO 9001-zertifizierten Einrichtung. Jede Charge wird auf Präzision geprüft, um maximale Qualität und Kompatibilität zu gewährleisten. Alle Rohstoffe sind nachverfolgbar.
Verpackung: Lose verpackt (1000 Spitzen per Beutel), in einer Box mit 96 Spitzen und mit Phantom-Hinge-Deckel zum einfachen Öffnen oder in einer CleanPak™-Nachfüllpackung. Artikelcode, Farbcode und individueller Barcode auf jedem Rack. Jedes Tray verfügt über ein Etikett mit einem eindeutigen Barcode, der die Serien- und Teilenummer sowie eine Beschreibung enthält. Leere Trays für die CleanPak™-Reloads sind separat verfügbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge