N,N-Dimethylformamid, wasserfrei
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BKC-16
BKC-16EA 159 EUR InStock
BKC-16
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei
N,N-Dimethylformamid
Anhydrous DMF [N,N-Dimethylformamide (HCON(CH3)2)]. Suitable for cross-linking, protein modification and biotinylation reaction applications.
Formel: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 153
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57.5 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=fb9c58451426a2acf92f6525238f8198a167f088&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge