Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-1,3-Dimethylpiperazin-2-one 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD00803217-250 BD00803217-100
BLDPBD00803217-250EA 330 EUR InStock
BLDPBD00803217-250 BLDPBD00803217-100
(R)-1,3-Dimethylpiperazin-2-one 98%
(R)-1,3-Dimethylpiperazin-2-one
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature


Formel: C₆H₁₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201139
CAS-Nummer: 1240300-33-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge