Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(2-Oxo-1,2-dihydro-4-chinolinyl)-L-alaninhydrochlorid 98% + (contains 10-15% H₂O)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD01400941-100
BLDPBD01400941-100EA 69 EUR InStock
BLDPBD01400941-100
3-(2-Oxo-1,2-dihydro-4-chinolinyl)-L-alaninhydrochlorid 98% + (contains 10-15% H₂O)
2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature


Formel: C₁₂H₁₃ClN₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787426
CAS-Nummer: 4876-14-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge