Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sodium acrylate 95% (~yellow)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

BD01422972-25G
BLDPBD01422972-25GEA 11 EUR InStock
BLDPBD01422972-25G
Sodium acrylate 95% (~yellow)
Sodium acrylate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C


Formel: C₃H₃NaO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00067207
CAS-Nummer: 7446-81-3
ADR: 9,Ⅲ
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge