Drucken

4-Pyridinboronsäurepinakolester 97%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BD13363-25G
BLDPBD13363-25GEA 65 EUR
BLDPBD13363-25G
4-Pyridinboronsäurepinakolester 97%
4-Pyridinboronsäurepinakolester

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319051
CAS-Nummer: 181219-01-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR