Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Indigocarmin 85%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD134556-500G
BLDPBD134556-500GEA 143 EUR InStock
BLDPBD134556-500G
Indigocarmin 85%
Indigocarmin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature


Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466.36 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
Merck Index: 13,04969
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge