Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD13523-250MG
BLDPBD13523-250MGEA 64 EUR InStock
BLDPBD13523-250MG
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine 97%
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature


Formel: C₁₁H₂₃N₃
MW: 197.32 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093539
CAS-Nummer: 496808-04-9
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge