Xanthotoxin 98+%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BD20056-25G
BLDPBD20056-25GEA 256 EUR InStock
BLDPBD20056-25G
Xanthotoxin 98+%
Xanthotoxin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₂H₈O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005009
CAS-Nummer: 298-81-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge