Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Uridine 5′-monophosphate disodium salt 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD20303-25G BD20303-500G
BLDPBD20303-25GEA 17 EUR InStock
BLDPBD20303-25G BLDPBD20303-500G
Uridine 5′-monophosphate disodium salt 98%
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C


Formel: C₉H₁₁N₂Na₂O₉P
MW: 368.15 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006525
CAS-Nummer: 3387-36-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge