Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD32249-100G BD32249-250MG
BLDPBD32249-100GEA 883 EUR InStock
BLDPBD32249-100G BLDPBD32249-250MG
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C


Formel: C₈H₁₅NO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10698678
CAS-Nummer: 170384-29-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge