Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Aminonicotinamid 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD3623-100G BD3623-25G BD3623-5G
BLDPBD3623-100GEA 1570 EUR InStock
BLDPBD3623-100G BLDPBD3623-25G BLDPBD3623-5G
6-Aminonicotinamid 97%
6-Aminonicotinamid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature


Formel: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006327
CAS-Nummer: 329-89-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge