Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(-)-2-Methyl-1-butanol 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD48069-25G
BLDPBD48069-25GEA 14 EUR InStock
BLDPBD48069-25G
(S)-(-)-2-Methyl-1-butanol 98%
(S)-(-)-2-Methyl-1-butanol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature


Formel: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 128
Melting Pt: -70
Flash-Pt: 43
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064299
CAS-Nummer: 1565-80-6
Merck Index: 12,06109
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge