Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(Trifluoromethoxy)picolinic acid 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD513954-25MG
BLDPBD513954-25MGEA 277 EUR InStock
BLDPBD513954-25MG
3-(Trifluoromethoxy)picolinic acid 98%
3-(Trifluoromethoxy)picolinic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C


Formel: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.10 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22571792
CAS-Nummer: 1221171-81-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge