1-Butansulfonsäure Natriumsalz 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BD57587-5G
BLDPBD57587-5GEA 13 EUR InStock
BLDPBD57587-5G
1-Butansulfonsäure Natriumsalz 98%
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₄H₉NaO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge