Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-NTPDase 1 Mouse Monoclonal Antibody (Brilliant Violet® 421) [clone: ]

Lieferant: BIOLEGEND INC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

328213
BLEG328213EA 320 EUR InStock
BLEG328213
Anti-NTPDase 1 Mouse Monoclonal Antibody (Brilliant Violet® 421) [clone: ]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: NTPDase 1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Brilliant Violet® 421
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rhesus

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge