Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-IGH-V7183 Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)/Cy7®) [clone: Poly4053]

Lieferant: BIOLEGEND INC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

405316
BLEG405316EA 397 EUR InStock
BLEG405316
Anti-IGH-V7183 Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)/Cy7®) [clone: Poly4053]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: IGH-V7183
Clonality: Polyclonal
Clone: Poly4053
Conjugation: APC (Allophycocyanin)/Cy7®
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge