L-Methionin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
06023-1 06023-2
BMOL06023-1EA 0 EUR InStock
BMOL06023-1 BMOL06023-2
L-Methionin
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge