L-α-Phenylalanin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17735-1 17735-2
BMOL17735-1EA 0 EUR InStock
BMOL17735-1 BMOL17735-2
L-α-Phenylalanin
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 313
Melting Pt: 173
Dichte: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge