Tricin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
22870-1 22870-2 22870-3
BMOL22870-1EA 0 EUR InStock
BMOL22870-1 BMOL22870-2 BMOL22870-3
Tricin
Tricin
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179.17 g/mol
Melting Pt: 187
Dichte: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge