n-Decyl-β-D-maltosid
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50165-1 50165-2
BMOL50165-1EA 0 EUR InStock
BMOL50165-1 BMOL50165-2
n-Decyl-β-D-maltosid
n-Decyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₂H₄₂O₁₁
MW: 482.56 g/mol
MDL Number: MFCD00061624
CAS-Nummer: 82494-09-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge