Octyl-β-D-thioglucopyranosid
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50739-2 50739-3
BMOL50739-2EA 0 EUR InStock
BMOL50739-2 BMOL50739-3
Octyl-β-D-thioglucopyranosid
Octyl-β-D-thioglucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₅S
MW: 308.44 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012189
CAS-Nummer: 85618-21-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge