3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
50792-1 50792-2
BMOL50792-1EA 0 EUR InStock
BMOL50792-1 BMOL50792-2
3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₈S
MW: 630.89 g/mol
Melting Pt: 184…186 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 82473-24-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge