Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
54570-2 54570-3
BMOL54570-2EA 0 EUR InStock
BMOL54570-2 BMOL54570-3
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge