Natriumacetat
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
54652-2 54652-3
BMOL54652-2EA 0 EUR InStock
BMOL54652-2 BMOL54652-3
Natriumacetat
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Melting Pt: 324
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge