Einweg-Aluminium-Schalen
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11615 11610 11611 11613
BOCH11615EA 75.8 EUR InStock
BOCH11615 BOCH11610 BOCH11611 BOCH11613
Einweg-Aluminium-Schalen
Schiffchen Wägeschiffchen
Aluminium.
  • Flacher Boden und gestauchte Seiten für mehr Stabilität
  • Öl-frei
  • Leicht konisch für einfache Stapelung
Robuste Einwegschalen mit gecrimpten Seiten. Ideal für allgemeines Wägen, Dosieren und Lagerarbeiten. Eignen sich auch als Verdampfungsschalen, Behälter oder Schutzkappen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge