Klemmen, drei Finger, mit Schaft
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5627 5626
BOCH5627EA 31.9 EUR InStock
BOCH5627 BOCH5626
Klemmen, drei Finger, mit Schaft
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Mit Chrom beschichtete Klemmen mit drei Fingern und PVC-beschichteten Fingern. Spannweite mit zwei einstellbaren Schrauben unabhängig justierbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge