Messbecher, konisch, graduiert
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8652 8651 8650
BOCH8652EA 50 EUR InStock
BOCH8652 BOCH8651 BOCH8650
Messbecher, konisch, graduiert
Becher
Edelstahl, 18/10, mit Griff und Ausguss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen, einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
test
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge