Tücher für Desinfektionslösungen, Bode X-Wipes
Lieferant: BODE CHEMIE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
980557 980610 980583 980584 980524 981371 981370 981372 9805242
115-2452EA 78.5 EUR InStock
115-2452 BODE980610 BODE980583 BODL980584 BODE980524 BODE981371 BODE981370 BODE981372 BODL9805242
Tücher für Desinfektionslösungen, Bode X-Wipes
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Desinfektionstücher
Diese universell einsetzbaren Vliestücher können in Kombination mit allen flüssigen BODE Flächen-Desinfektionsmitteln verwendet werden.
  • Einmalgebrauch der Tücher reduziert die Arbeitsvorbereitungszeit und stellt einen hohen hygienischen Standard sicher
  • Hochwertiges reißfestes und saugfähiges PET-Vlies garantiert optimale Wirkstoffabgabe
  • Sicherer Schutz der Gebrauchslösung vor Kontamination und Verdunstung
  • Stabiler Spender mit Tragegriff
  • Farbiges Entnahmesystem zur besseren Unterscheidung von Einsatzgebieten oder Produkten
Ideal zur desinfizierenden Flächenreinigung in allen Bereichen, in denen ein Höchstmaß an Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Anwendernutzen erforderlich ist. Besonders empfehlenswert für Bereiche, die mehrmals täglich gereinigt werden müssen. Im Instrumentenbereich ideal zur Vorreinigung von nicht einlegbaren Medizinprodukten und flexiblen Endoskopen, sowie zur Desinfektion von nicht einlegbaren Medizinprodukten, wie Ultraschallköpfe und nicht tauchbare Sonden.
BODE X-Wipes Spendersystem: Das wiederbefüllbare Spendersystem besteht jeweils aus einem X-Wipes Spender, der mit einer trockenen Vliesrolle aus einzeln abreißbaren BODE X-Wipes Vliestüchern befüllt wird, dem im Deckel integrierten, farbigen Entnahmesystem mit Schutzkappe, sowie beschriftbaren Etiketten (in deutscher, englischer, französischer, tschechischer und türkischer Sprache).
Das System ist je nach Verbrauchsbedarf in zwei Größen als Spender oder platzsparende Dose erhältlich. Der Spender kann mit Vliestuchrollen à 90 oder 40 Einzeltüchern, die Dose mit Vliestuchrollen à 30 Einzeltüchern bestückt werden. Die Befüllung erfolgt entsprechend mit 2,5 Litern (90'er Vliesrolle), 1,5 Litern (40'er Vliesrolle) oder mindestens 750 ml (30'er Vliesrolle) eines Flächen-Desinfektionsmittels. Pro Rolle wird ein Sicherheitsetikett zur Beschriftung mitgeliefert.
Vliesrolle im Folienbeutel: Die trockene Vliesrolle ist auch im innovativen Folienbeutel erhältlich. Die Anwendungslösung bei diesem Artikel direkt in den Folienbeutel mit Vliesrolle gefüllt. Ein Kontakt der desinfektionsmittelgetränkten Vliestücher mit dem Spenderinneren wird dadurch vermieden.
- Beutel besteht aus stabiler, reißfester Folie und wird mit Entnahme-Rund geliefert
- Einsatz des Folienbeutels erfordert minimalsten Arbeitseinsatz: Folienbeutel kann einfach entsorgt werden, der Tuchspender muss nach Nutzung nicht mehr aufbereitet werden (mit Ausnahme des Deckelverschlusses)
- Verhindert die Übertragung möglicher Kontaminationen des Tuchspenders auf die Anwendungslösung
Haltbarkeit: bis zu 4 Wochen nach Füllung (bei korrekt verschlossenem Schutzdeckel).
Zertifizierungen: Shelf life: Up to 4 weeks after filling (with a properly sealed protective lid)
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge