Spender für Handreiniger, Eurospender, 1 Plus
Lieferant: BODE CHEMIE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
980478 980479 981098 981099
115-4031EA 71 EUR InStock
115-4031 115-4032 BODE981098 BODE981099
Spender für Handreiniger, Eurospender, 1 Plus
Seifen- und Flüssigseifenspender
Diese flexibel einsetzbaren, anwenderfreundlichen Spender zur Wandbefestigung sind für eine besonders einfache Handhabung konzipiert. So kann die Pumpe durch einfache Frontentnahme schnell und unkompliziert gewechselt werden.
  • Robuste Metallspender, die selbst stärkeren Belastungen standhalten und hohen Hygieneanforderungen gerecht werden
  • Dosiermengen einstellbar auf ca. 0,75 bis 1,5 ml je Hub
  • Die Entnahme erfolgt über die Betätigung des Bedienhebels
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung. Zubehör und Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales Avantor Kundendienstzentrum.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge