Desinfektionsspray, Cutasept® F
Lieferant: Hartmann Bode
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9803640
BODL9803640EA 122 EUR InStock
BODL9803640
Desinfektionsspray, Cutasept® F
Erste-Hilfe-Ausstattung Verbandskästen-Bestandteile
Dieses farblose Hautantiseptikum ist ideal für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen.
  • Wirkt schnell und umfassend
  • 24 Stunden Langzeitwirkung
  • Ausgezeichnete Hautverträglichkeit
  • Praktische Anwendung dank Überkopf-Sprühsystem
Typische Anwendungsbereiche umfassen: Krankenhäuser, Arztpraxen, stationäre und ambulanter Altenpflege, Heimdialyse, Blutzuckermessung bei Diabetikern, Insulingabe und HIV Postexpositionsprophylaxe.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge