Becher, niedrige Form, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A136-14 A136-15 A136-06 A136-08 A136-04 A136-13 A136-11 A136-09 A136-05 A136-03 A136-02 A136-07
BOHLA136-14EA 295 EUR InStock
BOHLA136-14 BOHLA136-15 BOHLA136-06 BOHLA136-08 BOHLA136-04 BOHLA136-13 BOHLA136-11 BOHLA136-09 BOHLA136-05 BOHLA136-03 BOHLA136-02 BOHLA136-07
Becher, niedrige Form, BOLA
Becher
PTFE, mit Ausguss
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -200 bis +250 °C
  • Flacher boden für gute erwärmung, zum Beispiel bei der Benutzung auf einer regulierten Heizplatte
Dickwändig, mit verstärktem Ausguss und besonders glatten innenwänden um konaminierung zu verhindern haftabweisend Niedrige Gas durchlässigkeit
Test
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge