Reaktordeckel, Passend fr Glasreaktoren DN 60 mit SCHOTT -Planflansch. Mit Einschraubgewinden zum Anschluss von bergangsfittings und einem Mittelhals NPT 1/2 . 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Reaktordeckel, Passend fr Glasreaktoren DN 60 mit SCHOTT -Planflansch. Mit Einschraubgewinden zum Anschluss von bergangsfittings und einem Mittelhals NPT 1/2 . 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Reaktordeckel, Passend für Glasreaktoren DN 60 mit SCHOTT® -Planflansch. Mit Einschraubgewinden zum Anschluss von Übergangsfittings und einem Mittelhals NPT 1/2 . 1 * 1 ST BOHLB150-04 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: B150-04
Lokale Artikelnummer:: BOHLB150-04
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder