Einschraub-Verbindungsstck mit Schliff, Zum Einschrauben in Anschlsse von BOLA-Reaktordeckeln. Anschluss-Stutzen mit Schliff-Hlse . Mit sechseckiger Griffflche in Standardschlsselweite. 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Einschraub-Verbindungsstck mit Schliff, Zum Einschrauben in Anschlsse von BOLA-Reaktordeckeln. Anschluss-Stutzen mit Schliff-Hlse . Mit sechseckiger Griffflche in Standardschlsselweite. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Einschraub-Verbindungsstück mit Schliff, Zum Einschrauben in Anschlüsse von BOLA-Reaktordeckeln. Anschluss-Stutzen mit Schliff-Hülse . Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite. 1 * 1 ST BOHLB154-04 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: B154-04
Lokale Artikelnummer:: BOHLB154-04
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder