Einschraub-Verschluss-Stopfen EX, Aus ableitfhigem PTFE-EX. Zum Einschrauben an Anschlsse von BOLA Reaktordeckeln. Verschluss fr unbenutzte Anschlsse. Mit sechseckiger Griffflche in Standardschlsselweite. Erdung erfolgt ber Anschluss am Reakto 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Einschraub-Verschluss-Stopfen EX, Aus ableitfhigem PTFE-EX. Zum Einschrauben an Anschlsse von BOLA Reaktordeckeln. Verschluss fr unbenutzte Anschlsse. Mit sechseckiger Griffflche in Standardschlsselweite. Erdung erfolgt ber Anschluss am Reakto 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Einschraub-Verschluss-Stopfen EX, Aus ableitfähigem PTFE-EX. Zum Einschrauben an Anschlüsse von BOLA Reaktordeckeln. Verschluss für unbenutzte Anschlüsse. Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite. Erdung erfolgt über Anschluss am Reakto 1 * 1 ST BOHLB173-04 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: B173-04
Lokale Artikelnummer:: BOHLB173-04
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder