Magnetrührstäbchen, PTFE, mit Kreuzkopf auf beiden Seiten, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C360-04 C360-25 C360-22 C360-19 C360-10 C360-16 C360-07 C360-13
BOHLC360-04EA 3.5 EUR InStock
BOHLC360-04 BOHLC360-25 BOHLC360-22 BOHLC360-19 BOHLC360-10 BOHLC360-16 BOHLC360-07 BOHLC360-13
Magnetrührstäbchen, PTFE, mit Kreuzkopf auf beiden Seiten, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen mit magnetischem Kern aus Alnico 5, eingekapselt in PTFE. Kreuzköpfe sind auf beiden Seiten vorhanden.
  • Chemikalienbeständig
  • Symmetrische Flossen eignen sich am besten für hohe Gefäße mit schmalem Durchmesser
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge