Lagerzapfen für Tandem-Magnet-Rührstab, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C364-16 C364-08
BOHLC364-16EA 20.3 EUR InStock
BOHLC364-16 BOHLC364-08
Lagerzapfen für Tandem-Magnet-Rührstab, BOLA
Rührer Rührwerkzeuge
Lagerzapfen zur Aufnahme eines BOLA Tandem-Magnet-Rührstabes. mittige Fixierung auf Gefäßboden mittels eines Klebers, wie unter Wasser ausgehärtetes Silikon.
  • Chemikalienbeständigkeit
  • Aus sehr harter PTFE/PEEK-Verbindung
Temperaturbeständigkeit: -100 bis +240 °C.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge