Magnetrührstäbchen, PTFE, kreuzförmig, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C369-19 C369-38 C369-32 C369-25 C369-10
BOHLC369-19EA 3.5 EUR InStock
BOHLC369-19 BOHLC369-38 BOHLC369-32 BOHLC369-25 BOHLC369-10
Magnetrührstäbchen, PTFE, kreuzförmig, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Kreuzförmige Magnetrührstäbchen mit magnetischem Alnico 5-Kern in PTFE-Ummantelung. Durch die stabile Lage kann ein optimales Rühren erreicht werden.
  • Chemikalienbeständig
  • Sicheres und leises Mischen
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge