Normschliff-Rhr-Verschlsse EX, Schliffkern aus PTFE-EX mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhlse. Die Spezialdi chtung aus PTFE-EX mit einem FKM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS-EX fr die richtige A 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Normschliff-Rhr-Verschlsse EX, Schliffkern aus PTFE-EX mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhlse. Die Spezialdi chtung aus PTFE-EX mit einem FKM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS-EX fr die richtige A 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Normschliff-Rühr-Verschlüsse EX, Schliffkern aus PTFE-EX mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhülse. Die Spezialdi chtung aus PTFE-EX mit einem FKM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS-EX für die richtige A 1 * 1 ST BOHLC423-10 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C423-10
Lokale Artikelnummer:: BOHLC423-10
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder